Merck
258040
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
98%
Synonim(y):
Veratroyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Beilstein:
783596
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
70-73 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorek 3,4-dimetoksybenzoilu został użyty do syntezy:
  • (+)-5-(3,4-dimetoksyfenylo)-4-[[N-[(4S)-2-okso-4-(fenylometylo)-2-oksazolidynylo]]karbonylo]oksazolu i jego enancjomeru
  • N-(2,5-dibromofenylo)-3,4-dimetoksybenzamid
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian S. Tang et al.
The Journal of organic chemistry, 61(25), 8750-8754 (1996-12-13)
Both (4S-(+)-3-(isocyanoacetyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone (R)-1 and its enantiomer (S)-1 have been synthesized as potentially useful synthons in asymmetric synthesis. Optically active (+)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-[[N-[(4S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinyl]]carbonyl] oxazole (S)-2 and its enantiomer (R)-2 obtained by treating 3,4-dimethoxybenzoyl chloride with (S)-1 and (R)-1, respectively, in the presence of
Catriona G Mortimer et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(1), 179-185 (2006-01-06)
A series of new 2-phenylbenzothiazoles has been synthesized on the basis of the discovery of the potent and selective in vitro antitumor properties of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-fluorobenzothiazole (8n; GW 610, NSC 721648). Synthesis of analogues substituted in the benzothiazole ring was achieved