Merck
161713
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Beilstein:
511839
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
157-158 °C/16 mmHg (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 3,5-dimetoksybenzoilu ulega reakcji addycji z 4,4-dimetylo-2-pentyną w obecności AlCl3 poprzez przesunięcie 1,2-metylowe.
Zastosowanie
Chlorek 3,5-dimetoksybenzoilu został użyty do zbadania mechanizmu i kinetyki solwatolizy chlorków 3,4- i 3,5-dimetoksybenzoilu w różnych rozpuszczalnikach dwuskładnikowych.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Kinetic and Theoretical Consideration of 3, 4-and 3, 5-Dimethoxybenzoyl Chlorides Solvolyses.
Park K-H and Kevill DN.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(10), 2989-2989 (2013)
Stereochemistry and mechanism of acylation of acetylenes.
Martens H, et al.
Tetrahedron, 31(2), 177-183 (1975)
Dongsheng Xu et al.
Journal of chromatography. A, 1593, 63-72 (2019-02-05)
An O-[2-(methacryloyloxy)-ethylcarbamoyl]-10,11-dihydroquinidine (MQD)-silica hybrid monolithic column was prepared by a facile "one-step" strategy within a 100 μm I.D. capillary. The influence of the methanol, ethylene glycol and water volume ratio, reaction temperature and time, cetyltrimethylammonium bromide and MQD monomers content