Kluczowe dokumenty
432725
2,4-Dimethoxybenzylamine
98%
Synonim(y):
(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 2,4-Dimethoxybenzenemethanamine, 2,4-Dimethyloxybenzylamine, [(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
140 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Klucz InChI
QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As an ammonia equivalent in the concise synthesis of a series of 2,4,5-trisubstituted oxazoles, via a tandem Ugi/Robinson-Gabriel reaction sequence.
- Total synthesis of (-)-muraymycin (MRY) D2 and its epimer, the antibacterial nucleoside natural product.
- Two-step synthesis of amide derivatives of uracil polyoxin C (UPOC) methyl ester using the Ugi reaction.
- Synthesis of N-hydroxythiourea.
- Synthesis of anti-HIV-1 agents.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
432725-5ML | 4061832109237 |
432725-25ML | 4061837507496 |