Merck
251887
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
bp
140 °C/11 mmHg (lit.)
mp
30 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
ciąg SMILES
COc1ccc(N=C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-8(10-6-11)9(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate has been used in the preparation of pyrrolo[3,2-d]pyrimidines.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frederik J R Rombouts et al.
Journal of combinatorial chemistry, 7(4), 589-598 (2005-07-12)
The first solid-phase methodology for the preparation of pyrrolo[3,2-d]pyrimidines is presented. Merrifield resin bearing a cysteamine "traceless" linker was treated with 4-oxo-N-(PhF)proline benzyl ester (10; PhF = 9-(9-phenylfluorenyl)) to provide resin-bound aminopyrrole 20, which was treated with ethyl, phenyl, 4-phenoxyphenyl