Key Documents
C89609
4-Formylbenzonitrile
95%
Synonim(y):
4-Cyanobenzaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
powder
tw
133 °C/12 mmHg (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
Klucz InChI
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Formylbenzonitrile can be used in the synthesis of various boron-dipyrromethenes (BODIPY), porphyrins, corroles and other related macrocycles.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
meso-Pyrimidinyl-substituted A2B-and A3-corroles.
The Journal of Organic Chemistry, 75(6), 2127-2130 (2010)
Rothemund and Adler-Longo reactions revisited: synthesis of tetraphenylporphyrins under equilibrium conditions.
The Journal of Organic Chemistry, 52(5), 827-836 (1987)
Unusually High Performance Photovoltaic Cell Based on a [60] Fullerene Metal Cluster? Porphyrin Dyad SAM on an ITO Electrode.
Journal of the American Chemical Society, 127(8), 2380-2381 (2005)
Accessing near-infrared-absorbing BF2-azadipyrromethenes via a push?pull effect.
The Journal of Organic Chemistry, 79(4), 1830-1835 (2014)
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(23), 7186-7193 (2011-10-25)
The human CYP2A6 enzyme metabolises several xenobiotics including nicotine, the addictive component in tobacco. Reduced activity of CYP2A6, either for genetic reasons or by administering inhibitors of CYP2A6, reduces tobacco smoking. The aim was to design novel inhibitors of CYP2A6