Merck
146250
Sigma-Aldrich
3-Formylbenzonitrile
98%
Synonim(y):
3-Cyanobenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Beilstein:
2205751
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
tw
210 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
nitrile
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,6H
Klucz InChI
HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Formylbenzonitrile was used in the synthesis of 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitrile.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(10), 2386-2390 (2004-05-18)
The molten reaction of 2-naphthol, 4-(aminomethyl)pyridine, and 4-pyridinecarboxaldehyde at about 180 degrees C yields trans-2,3-dihydro-2,3-di(4'-pyridyl)benzo[e]indole (1) which possesses two chiral centers, rather than an expected Betti-type reaction product with only one chiral carbon center. The same reactions, using 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-cyanobenzaldehyde
Kelly C G Moura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(21), 6482-6488 (2012-09-25)
Twenty-three naphthoimidazoles and six naphthoxazoles were synthesised and evaluated against susceptible and rifampicin- and isoniazid-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis. Among all the compounds evaluated, fourteen presented MIC values in the range of 0.78 to 6.25 μg/mL against susceptible and resistant