Merck
349089
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzaldehyde
98%
Synonim(y):
2-Formylobenzonitryl, Ftaldehydonitryl (8CI), o-Cyjanobenzaldehyd, o-Formylobenzonitryl
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
103-105 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
nitrile
ciąg SMILES
O=Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H
Klucz InChI
QVTPWONEVZJCCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano aldolową addycję enolizowalnych związków 1,3-dikarbonylowych do 2-cyjanobenzaldehydu w obecności aminy trzeciorzędowej. Opisano biotransformację 2-cyjanobenzaldehydu przez Euglena gracilis Z hodowaną fotoheterotroficznie.
Zastosowanie
2-Cyjanobenzaldehyd może być stosowany:
  • w katalizowanej zasadą syntezie w jednym kotle 3-podstawionych izoindolinonów
  • w syntezie 3-okso-2,3-dihydro-1H-izoindoli, w reakcji Baylisa-Hillmana
  • w syntezie 3-(N-podstawionych amino)-1-izoindolenonów
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Application of baylis-hillman methodology in a new synthesis of 3-oxo-2, 3-dihydro-1H-isoindoles.
Song YS, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(5), 939-942 (2003)
The aldol addition of readily enolizable 1, 3-dicarbonyl compounds to 2-cyanobenzaldehyde in the synthesis of novel 3-substituted isoindolinones.
More V, et al.
Synthesis, 2011(18), 3027-3031 (2011)
Biotransformation of aromatic aldehydes and related compounds by Euglena gracilis Z.
Noma Y, et al.
Phytochemistry, 30(9), 2969-2972 (1991)
Antonia Di Mola et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 11, 2591-2599 (2016-01-07)
New bifunctional chiral ammonium salts were investigated in an asymmetric cascade synthesis of a key building block for a variety of biologically relevant isoindolinones. With this chiral compound in hand, the development of further transformations allowed for the synthesis of
Marcus Angelin et al.
The Journal of organic chemistry, 75(17), 5882-5887 (2010-08-10)
The mechanism of a base-catalyzed one-pot reaction of 2-cyanobenzaldehyde and primary nitroalkanes, to produce 3-substituted isoindolinones, has been investigated. A route starting with a nitroaldol (Henry) reaction, followed by a subsequent cyclization and rearrangement, was supported by intermediate analogue synthesis