Kluczowe dokumenty
8.18530
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzaldehyde
for synthesis
Synonim(y):
4-Cyanobenzaldehyde, 4-Formylbenzonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
4-(OHC)C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
203-267-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
tw
133 °C/16 hPa
mp
100-103 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
Klucz InChI
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3