Kluczowe dokumenty
C89803
4-Cyanobenzoic acid
99%
Synonim(y):
Terephthalic acid mononitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid crystal
mp
219-221 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Klucz InChI
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?