Próba
99%
mp
162-165 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?