Merck
230634
Sigma-Aldrich
Methyl 4-cyanobenzoate
99%
Synonim(y):
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Beilstein:
1866980
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
tw
142-144 °C/12 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)