Merck
436917
Sigma-Aldrich
Ethyl 1H-tetrazole-5-acetate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
123-127 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)Cc1nnn[nH]1
InChI
1S/C5H8N4O2/c1-2-11-5(10)3-4-6-8-9-7-4/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8,9)
Klucz InChI
NAOHMNNTUFFTBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl 1H-tetrazole-5-acetate is a tetrazole derivative. Its effect on glutaminyl cyclase activity of the recombinant human glutaminyl cyclase (QC) has been reported.
Zastosowanie
Ethyl 1H-tetrazole-5-acetate (Ethyl 1H-tetrazole-5-yl acetate, Hetza) may be employed as starting reagent for the synthesis of ethyl aryloxadiazolylacetates. It may be used for the preparation of homochiral 3D diamondoid metal-organic framework [Zn2(etza)4].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kai-Fa Huang et al.
Protein expression and purification, 43(1), 65-72 (2005-08-09)
Glutaminyl cyclase (QC) catalyzes the N-terminal pyroglutamate formation of numerous hormones and peptides from their glutaminyl precursor. Pyroglutamate is a posttranslational or cotranslational modification important in many physiological and pathological processes. Here, we present the cloning of a QC cDNA
Synthesis of 5-aryl-1, 3, 4-oxadiazolyl-2-acetic acids.
Janda L.
Heterocyclic Communications, 7(5), 411-416 (2001)
A spontaneously resoluted zinc-organic framework with nonlinear optical and ferroelectric properties generated from tetrazolate-ethyl ester ligand.
Liang X-Q, et al.
CrystEngComm, 12(11), 3499-3501 (2010)