Kluczowe dokumenty
419273
Sodium carboxymethyl cellulose
viscosity 50-200 cP , c=4% H2O at 25°C
Synonim(y):
Carboxymethylcellulose sodium salt
Formularz
powder
temp. samozapłonu
698 °F
zakres etykietowania
0.7 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
lepkość
50-200 cP
mp
274 °C (dec.)
ciąg SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Klucz InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?