217277
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
Substrate for cellulase. Low viscosity (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
Synonim(y):
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
About This Item
Polecane produkty
opis
Merck USA index - 14, 1829
Poziom jakości
Formularz
solid (free-flowing)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to tan
rozpuszczalność
water: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Klucz InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Blanco, A., et al. 1998. Appl. Microbiol. Biotechnol. 50, 48.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1