Merck
597430
Sigma-Aldrich
4-Ethynylbenzaldehyde
97%
Synonim(y):
4-Formylphenylacetylene, p-Ethynylbenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
89-93 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-7H
Klucz InChI
BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuki Maeda et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 206-210 (2014-07-09)
A novel pre-column fluorescence derivatization method for chromatographic analysis of azide compounds was developed based on the Huisgen reaction, which is a specific cycloaddition reaction between an alkyne and an azide. We designed and synthesized a fluorescent alkyne, 2-(4-ethynylphenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole (DIB-ET)
Gaulthier Rydzek et al.
ACS nano, 8(5), 5240-5248 (2014-04-18)
Simple preparation methods of chemically versatile and highly functionalizable surfaces remain rare and present a challenging research objective. Here, we demonstrate a simultaneous electropolymerization and electro-click functionalization process (SEEC) for one-pot self-construction of aniline- and naphthalene-based functional polymer films where