Merck
632023
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylacetylene
≥95.0%
Synonim(y):
3-Ethynylphenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5840 (lit.)
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H6O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6,9H
Klucz InChI
AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Hydroxyphenyl acetylene exhibits chromogenic and fluorogenic properties and hence it can be used as a probe for labeling of bacterial enzymes, which degrade toluene.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Hydration of aromatic terminal alkynes catalyzed by iron (III) sulfate hydrate under chlorine-free conditions"
Bassetti M, et al.
Tetrahedron Letters, 55(9), 1608-1612 (2014)
Mary E Kauffman et al.
Journal of microbiological methods, 55(3), 801-805 (2003-11-11)
3-hydroxyphenylacetylene (3-HPA) served as a novel, activity-dependent, fluorogenic and chromogenic probe for bacterial enzymes known to degrade toluene via meta ring fission of the intermediate, 3-methylcatechol. By this direct physiological analysis, cells grown with an aromatic substrate to induce the