Merck
263826
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzaldehyde
96%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
78-82 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Klucz InChI
NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Iodobenzaldehyde participates in Suzuki–Miyaura coupling reaction to produce Metal–Organic Framework catalyst.
Zastosowanie
4-Iodobenzaldehyde has been used in the preparation of:
  • benzaldimine monolayers
  • 4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimethylsilyl)ethynyi]phenyl}-20-(4-iodophenyl)porphyrin
  • 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N′-difluoroboryl-1,9-dimethyidipyrrin-5-yl)-phenyl]ethynyl}phenyl]-20-(4-iodophenyl)porphyrin, multipigment building block
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trans-Substituted porphyrin building blocks bearing iodo and ethynyl groups for applications in bioorganic and materials chemistry.
Ravikanth M, et al.
Tetrahedron, 54(27), 7721-7734 (1998)
Selective cleavage of the carbon-halide bond in substituted benzaldimine monolayers by synchrotron soft X-ray: Anomalously large cleavage rate of the carbon-bromide bond.
Moon JH, et al.
Langmuir, 16(6), 2981-2984 (2000)
Abel T Demissie et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(27), 8819-8828 (2015-06-23)
We report the systematic characterization of anisotropic, π-conjugated oligophenyleneimine (OPI) films synthesized using stepwise imine condensation, or "click" chemistry. Film synthesis began with a self-assembled monolayer (SAM) of 4-formylthiophenol or 4-aminothiophenol on Au, followed by repetitive, alternate addition of terephthalaldehyde