Merck
252123
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
120-121 °C/1 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
iodo
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
Klucz InChI
NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorek 4-Iodobenzoilu został użyty w:
  • modyfikacji poli(alliloaminy) w celu uwidocznienia polimeru w promieniach rentgenowskich
  • otrzymywanie serii N-(1-benzylopirolidyno-3-ylo)arylobenzamidów, potencjalnych antagonistów dopaminy D4 u ludzi
  • otrzymywanie monomeru [2] rotaksanu do syntezy poli [2] rotaksanu
  • synteza piroli z imin i acetylenów z udziałem izocyjanków w porównaniu z katalizą palladową
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ian Egle et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(19), 4847-4850 (2004-09-03)
A series of N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamides 8 has been prepared, and their structure-activity relationships studied. Potent ligands selective for human D(4) (hD(4)) over hD(2) and alpha(1) have been identified. One example was determined to be an antagonist in a cAMP assay, with
Damia Mawad et al.
Nanotechnology, 21(33), 335603-335603 (2010-07-27)
Contrast agents are currently used in a variety of diagnostic imaging techniques, including computer tomography for early cancer detection. Radiopaque nanoparticles have recently been proposed as an alternative method to traditional contrast agents that may allow for long-term image tracking.
Synthesis of poly [2] rotaxane by Sonogashira polycondensation.
Sasabe H, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(17), 4154-4160 (2007)
Daniel J St Cyr et al.
Organic letters, 9(3), 449-452 (2007-01-26)
[reaction: see text] A direct synthesis of pyrroles from imines, acid chlorides, and alkynes mediated by isocyanides is reported. This reaction proceeds with a range of each of these three substrates, providing a method to generate families of pyrroles in
Franky Ka-Wah Hau et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(11), 3738-3749 (2016-02-03)
A series of mononuclear and dinuclear platinum(II) terpyridine complexes with amide-, sulfonamide-, and urea-containing ligands (1-9) has been successfully designed and synthesized, and their photophysical and anion-binding properties have been studied. The anion-binding properties of the complexes were studied by