253596
16-DOXYL-stearic acid, free radical
Synonim(y):
16-SASL, 16DOXYL, 16NS, 2-(14-Carboxytetradecyl)-2-ethyl-4,4-dimethyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
mp
47-55 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC1(CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C22H42NO4/c1-4-22(23(26)21(2,3)19-27-22)18-16-14-12-10-8-6-5-7-9-11-13-15-17-20(24)25/h4-19H2,1-3H3,(H,24,25)
Klucz InChI
RPAZYIOIDZRJOO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Dynamics and state of lipid bilayer-internal water using 1H dynamic nuclear polarization
- Distribution of fatty acids
- Transversal relaxation of nitroxides for PELDOR Spectroscopy
- Effects of different lipid components on detergent-resistant membranes
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup