Merck
253626
Sigma-Aldrich
16-Doxyl-stearic acid methyl ester
Synonim(y):
2-Ethyl-2-(15-methoxy-15-oxopentadecyl)-4,4-dimethyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H44NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
rozpuszczalność
methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, yellow
grupa funkcyjna
ester
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC1(CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C23H44NO4/c1-5-23(24(26)22(2,3)20-28-23)19-17-15-13-11-9-7-6-8-10-12-14-16-18-21(25)27-4/h5-20H2,1-4H3
Klucz InChI
XVQIOHOXFFTSLD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ester metylowy kwasu 16-doksylo-stearynowego został wykorzystany jako znak spinowy:
  • do badania zmian w podwójnej warstwie lipidowej błon liposomalnych
  • do pomiaru płynności błon bakteryjnych za pomocą elektronowego rezonansu spinowego
Spin label reagent useful for the study of membrane fluidity by electron spin resonance spectrophotometry.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Koga et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 42(2), 133-140 (1998-09-17)
Plaunotol, a cytoprotective antiulcer agent, has a bactericidal effect against Helicobacter pylori, which may result from interaction of this compound with the bacterial cell membrane. The purpose of the present study was to confirm that plaunotol interacts with the H.
Dariusz Man et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 16(1), 173-181 (2010-10-22)
Liposomes characterized by membranes featuring diverse fluidity (liquid-crystalline and/or gel phase), prepared from egg yolk lecithin (EYL) and dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), were doped with selected metalloporphyrins and the time-related structural and dynamic changes within the lipid double layer were investigated. Porphyrin