Merck
M30507
Sigma-Aldrich
Methyl benzoylformate
98%
Synonim(y):
Methyl phenylglyoxylate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Beilstein:
1100868
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
gęstość
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Roman Tsaryk et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(3), 637-648 (2014-11-06)
Limitations of current treatments for intervertebral disc (IVD) degeneration have promoted interest in the development of tissue-engineering approaches. Injectable hydrogels loaded with cells can be used as a substitute material for the inner IVD part, the nucleus pulposus (NP), and