Merck
376078
Sigma-Aldrich
(Isopropenyloxy)trimethylsilane
≥85%
Synonim(y):
2-(Trimethylsiloxy)propene, Acetone enol trimethylsilyl ether, IPOTMS
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(=CH2)OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.26
Beilstein:
1849023
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥85%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
10-15% hexamethyldisiloxane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
gęstość
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H14OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
Klucz InChI
UAIFZYSPVVBOPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Isopropenyloxy)trimethylsilane is an enol silyl ether. It participates as nucleophile in Lewis acid-promoted C3-nucleophile substitution of tetracyclic bromide. It is reported to participate in the total synthesis of (±)-powelline. It is reported to participate in dityltin bis(triflate) catalyzed Michael addition reaction of enol silyl ethers.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Justin Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 14940-14943 (2011-08-31)
Concise and enantioselective total syntheses of (+)-naseseazines A and B are described. Our regioselective and directed dimerization of diketopiperazines provides their critical C3-C(sp(2)) linkages, an assembly with plausible biogenetic relevance. We revise the absolute stereochemistry of (+)-naseseazines A and B.
Katherine M Bogle et al.
Organic letters, 12(6), 1252-1254 (2010-02-24)
The total synthesis of (+/-)-powelline (13 linear steps in an overall yield of 6%) and (+/-)-buphanidrine (14 linear steps and a 6% overall yield) and has been achieved using a novel approach to the crinane skeleton. An organocatalytic oxidative coupling
Organotin triflate as practical catalyst for Michael addition of enol silyl ethers.
Sato T, et al.
Tetrahedron, 47(47), 9773-9782 (1991)