Merck
519324
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
97%
Synonim(y):
(1,1-Dimethylethyl)[(1-methoxyethenyl)oxy]dimethylsilane, (tert-Butyl)[(1-methoxyethenyl)oxy]dimethylsilane, 1-Methoxy-1-(tert-butyldimethylsiloxy)ethylene, 1-Methoxy-1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethene, 1-Methoxy-1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethylene, Ketene methyl t-butyldimethylsilyl acetal, Ketene tert-butyldimethylsilyl methyl acetal, tert-Butyl[(1-methoxyvinyl)oxy]dimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2OC(OCH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-8(10-5)11-12(6,7)9(2,3)4/h1H2,2-7H3
Klucz InChI
UVCCWXJGWMGZAB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene may be used in the following
  • Synthesis of β-hydroxy esters via Mukaiyama Aldol reaction with heterocyclic aldehydes in the presence of Lewis acid.
  • Asymmetric Mukaiyama-Mannich reaction with isatin-derived ketimines to synthesize indolyl-β3, 3-aminoacid esters.
  • Broadrup′s synthesis of epothilone D.
  • Preparation of N-benzylidene benzylamine N-oxide.
  • Synthesis of nitroso acetals.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective addition of ketene silyl acetals to nitrones catalyzed by chiral titanium complexes. Synthesis of optically active ?-amino acids.
Murahashi SI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(12), 2888-2889 (2002)
New indenyl phosphinooxazoline complexes of iron and their catalytic activity in the Mukaiyama aldol reaction.
Lenze M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(21), 2855-2858 (2010)
Three-step assembly of 4-aminotetrahydropyran-2-ones from isoxazoline-2-oxides.
Naumova AS, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(24), 12467-12475 (2014)
Recent developments in the syntheses of the epothilones and related analogues.
Watkins EB, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 4071-4084 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR1999-50MG4061832567914
519324-1G4061837673795
519324-10G4061837673788