Key Documents
253618
Methyl 5-DOXYL-stearate, free radical
Synonim(y):
2-(4-Methoxy-4-oxobutyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, 2-(4-Methoxy-4-oxobutyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical, 5-MeSL
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
grupa funkcyjna
ester
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC1(CCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C23H44NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-23(19-16-17-21(25)27-4)24(26)22(2,3)20-28-23/h5-20H2,1-4H3
Klucz InChI
XKWHHWBOJRTEHX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of alkyl phospholipid analogs of perifosine and miltefosine for cytotoxicity studies
- Studies of micellular properties via electron spin (paramagnetic) resonance
- Spin-labeled stearates partitioning into the lipid domain of stratum corneum
- Location determinations in sodium dodecyl sulfate micelles
- Studies of local mobility and structure of micelles via its use as a probe
- ESR (EPR) studies of metalloporphyrin intercalation into liposome membranes
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)