Kluczowe dokumenty
581500
Sigma-Aldrich
TEMPOL
≥95% (HPLC), crystals,powder, free radical scavenger and nitric oxide spin trap, Calbiochem®
Synonim(y):
TEMPOL, 4-Hydroxy-TEMPO, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
TEMPOL, A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
crystals
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A stable, cell-permeable nitroxide free radical that acts as a radical scavenger and nitric oxide spin trap. Induces oxidative stress and enhances the levels of p21WAF1 in HL-60 cells in a dose-dependent manner. Reported to reduce organ injury following hemorrhagic shock. Exhibits radio-protective and anti-proliferative properties.
A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap. Induces oxidative stress and enhances the levels of p21WAF1 in HL-60 cells in a dose-dependent manner. Reported to reduce organ injury following hemorrhagic shock. Exhibits radio-protective and anti-proliferative properties.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
Free radical scavenger and nitric oxide spin trap
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Prepare fresh solutions. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Gariboldi, M.B., et al. 2000. Free Radic. Biol. Med.29, 633.
Miura, Y., et al. 2000. J. Radiat. Res. (Tokyo)41, 103.
Mota-Filipe, H., et al. 1999. Shock 12, 255.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,spleen
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
146 °C - DIN 51758