Merck
247383
Sigma-Aldrich
Boron tribromide dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
Dimethyl sulfide-tribromoborane, Tribromoborane-methyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2S·BBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.456 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
C[S+](C)[B-](Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H6BBr3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Klucz InChI
NCVLHAUANAMSTL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Jako odczynnika można użyć kompleksu dimetylosiarczku tribromku boru (BBr3S(CH3)2):
  • Do przygotowania demetylowanych produktów z arylowych eterów metylowych poprzez deprotekcję grup metylowych.
  • Do hydrolizy związków pierścieniowych 1,3-metylenodioksolu do związków 1,2-dihydroksylowych.
  • Otrzymywanie S,S′-difenyloacetalu benzylu w reakcji z kwasem fenylooctowym i teksylofenylotioboranem.
  • Synteza adduktów Baylisa-Hillmana i α-halometylenonów w reakcji aldehydów z 3-buten-2-onem.
Reactant for preparation of:
  • Precursor of HIV protease inhibitor KNI 764 using cation-exchange resin mediated Mannich reaction
Reagent for:
  • Baylis-Hillman reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)
Direct conversion of carboxylic acids and carboxylic esters into S, S?-diphenyl acetals and phenyl sulfides with thexylphenylthioborane
Kim S and Kim SS
Tetrahedron Letters, 28(17), 1913-1916 (1987)