Merck
261998
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride methyl sulfide complex
95%
Synonim(y):
Dimethyl sulfide-trifluoroborane, Trifluoroborane-methyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2S · BF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
gęstość
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
C[S+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Klucz InChI
VPECYQXBNOAJIF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Boron trifluoride methyl sulfide complex is a common reagent used for dealkylation of ethers. It can also be used to synthesize boron trifluoride complex with phosphine ligands.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
3.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Structural optimization of 2, 5-thiophene amides as highly potent and selective 17?-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 inhibitors for the treatment of osteoporosis.
Marchais-Oberwinkler S, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 56(1), 167-181 (2012)
Systematics of BX3 and BX2+ Complexes (X= F, Cl, Br, I) with Neutral Diphosphine and Diarsine Ligands.
Burt J, et al.
Inorganic Chemistry, 55(17), 8852-8864 (2016)
Experimental and computational exploration of the dynamic behavior of (PNP) BF 2, a boron compound supported by an amido/bis (phosphine) pincer ligand.
DeMott JC
Dalton Transactions, 40(43), 11562-11570 (2011)
Understanding the Reactivity of Enol Ether Radical Cations: Investigation of Anodic Four-Membered Carbon Ring Formation.
Yamaguchi Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(6), 2626-2638 (2013)
Novel selective estrogen receptor downregulators (SERDs) developed against treatment-resistant breast cancer.
Xiong R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 60(4), 1325-1342 (2017)