Merck
152560
Sigma-Aldrich
BDPA complex with benzene(1:1), free radical
Synonim(y):
α,γ-Bisdiphenylene-β-phenylallyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H27
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
C1(C([C]2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=C5C(C=CC=C6)=C6C7=C5C=CC=C7)=CC=CC=C1.C8=CC=CC=C8
InChI
1S/C33H21.C6H6/c1-2-12-22(13-3-1)31(32-27-18-8-4-14-23(27)24-15-5-9-19-28(24)32)33-29-20-10-6-16-25(29)26-17-7-11-21-30(26)33;1-2-4-6-5-3-1/h1-21H;1-6H
Klucz InChI
JLJWIVHYUCBSRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
BDPA complex with benzene (1:1) is a stable organic radical commonly employed in dynamic nuclear polarization NMR studies.
Zastosowanie
BDPA complex with benzene (1:1), free radical is used to study the antiradical activities of some flavonols, flavones, flavanones, and flavan-3-ols.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)