Kluczowe dokumenty
139262
4-Chlorophenylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
mp
102-105 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, faintly yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?