Kluczowe dokumenty
260061
2-Bromophenylacetic acid
99%
Synonim(y):
Kwas 2-(2-bromofenylo)octowy, Kwas 2-bromobenzenooctowy, Kwas o-bromofenylooctowy
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Beilstein:
2250655
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
104-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kwas 2-bromofenylooctowy został użyty:
- jako odczynnik wyjściowy w syntezie 8-metoksy-2-tetralonu
- do otrzymywania di- i tri-podstawionych 2-oksopiperazyn na nośniku stałym
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
A peptoid based synthesis of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support.
Goff DA.
Tetrahedron Letters, 39(12), 1473-1476 (1998)
Lee S, et al.
Synthetic Communications, 25(18), 2775-2780 (1995)