Merck
157139
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHClCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.97
Beilstein:
605452
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440 (lit.)
bp
109-111 °C (lit.)
gęstość
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
ciąg SMILES
CC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Klucz InChI
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloropropionyl chloride was used:
  • as reagent in the chemical surface functionalization of parylene C
  • in the preparation of a poly(ethylene glycol) macroinitiator, required for the atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene
  • in the synthesis of (±)-mintlactone
  • in the preparation of chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
94.1 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
34.5 °C - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Facile Synthesis of (?)-Mintlactone.
Tanyeli C, et al.
Synthetic Communications, 27(19), 3471-3476 (1997)
Controlled/?living? atom transfer radical polymerization of styrene in the synthesis of amphiphilic diblock copolymers from a poly (ethylene glycol) macroinitiator.
Jankova K, et al.
Polymer Bull., 42(2), 153-158 (1999)
Surface-initiated atom transfer radical polymerization from TiO2 nanoparticles.
Park JT, et al.
Applied Surface Science, 255(6), 3739-3744 (2009)
Paulin N Wahjudi et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 89(1), 206-214 (2008-04-24)
A general method for chemical surface functionalization of parylene C [PC, (para-CH2-C6H3Cl-CH2-)n] films is reported. Friedel-Crafts acylation is used to activate the surface of the PC film, and the resulting carbonyl groups are then used to form a range of
Wenbin Fan et al.
Biomaterials science, 7(6), 2421-2429 (2019-03-30)
The β-barrel structure of green fluorescent protein (GFP) provides a confined environment to enhance its fluorescence efficiency. Inspired by the unique structure of GFP, we reported a self-restricted GFP chromophore analogue which was rationally grafted onto the middle or the