Kluczowe dokumenty
142514
3-Bromopropionyl chloride
technical grade
Synonim(y):
Chlorek 3-bromopropanoilu, Chlorek kwasu 3-bromopropanowego, Chlorek β-bromopropanoilu, Chlorek β-bromopropionylu, Chlorek ψ-bromopropanoilu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
55-57 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
1.701 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Klucz InChI
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
142514-100G | 4061836682361 |
142514-25G | 4061838734372 |