Kluczowe dokumenty
16120
Bromoacetyl chloride
≥95% (GC)
Synonim(y):
2-bromo-1-chloroetanal, Chlorek 2-bromoacetylu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495
bp
127-128 °C (lit.)
gęstość
1.89 g/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)CBr
InChI
1S/C2H2BrClO/c3-1-2(4)5/h1H2
Klucz InChI
SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?