Merck
B56412
Sigma-Aldrich
Bromoacetyl bromide
≥98%
Synonim(y):
α-Bromoacetyl bromide, 2-Bromoacetyl bromide, Monobromoacetyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2COBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.84
Beilstein:
605440
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
3.8 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
bp
147-150 °C (lit.)
gęstość
2.317 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCC(Br)=O
InChI
1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
Klucz InChI
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bromoacetyl bromide is employed as an acylating reagent and in the production of heterocyclic compounds.
Zastosowanie
Bromoacetyl bromide can be used to convert:
  • Amines to azido acetamides.
  • p-Arsanilic acid to 4-(2-bromoacetylamino)benzenearsonic acid, a precursor to 4-(N-(S-penicillaminylacetyl)amino)phenylarsonous acid (PENAO), a metal-based drug.
  • 3,5-Dimethylphenol to 3,5-dimethylphenyl 2-bromoacetate.
  • Cystamine dihydrochloride to N,N′-bis(bromoacetyl) cystamine, a bifunctional quaternizing agent.
It can also be used as a reagent to synthesize imidazolium or piridinium based ionic liquids.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aggregation behavior and antimicrobial activity of ester-functionalized imidazolium-and pyridinium-based ionic liquids in aqueous solution.
Garcia MT, et al.
Langmuir, 29(8), 2536-2545 (2013)
pH and reduction dual-responsive nanogel cross-linked by quaternization reaction for enhanced cellular internalization and intracellular drug delivery.
Li M, et al.
Polym. Chem., 4(4), 1199-1207 (2013)
Direct Polymerization of the Arsenic Drug PENAO to Obtain Nanoparticles with High Thiol-Reactivity and Anti-Cancer Efficiency.
Noy JM, et al.
Bioconjugate Chemistry, 29(2), 546-558 (2018)
Regio-and Stereoselective Nickel-Catalyzed Coupling of Boronic Acids with Allenoates.
Liu Y, et al.
Synthesis, 29(2), 546-558 (2018)
Site-Selective Conversion of Azido Groups at Carbonyl ?-Positions to Diazo Groups in Diazido and Triazido Compounds.
Yokoi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(19), 12103-12121 (2018)