Merck
138576
Sigma-Aldrich
1-Adamantylamine
97%
Synonim(y):
1-Aminoadamantane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.25
Beilstein:
2204333
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
206-208 °C (lit.)
rozpuszczalność
1 M HCl: soluble 5%, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
ciąg SMILES
NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/t7-,8+,9-,10-
Klucz InChI
DKNWSYNQZKUICI-CHIWXEEVSA-N
informacje o genach
human ... GRIN2A(2903)
Opis ogólny
1-adamantyloamina, znana również jako amantadyna, jest pochodną adamantanu, w której grupa aminowa jest zastąpiona jedną z grup metylowych adamantanu. Jest powszechnie stosowana jako materiał wyjściowy w różnych reakcjach organicznych, takich jak synteza monomerów i synteza 1-adamantylohydrazyny w jednym naczyniu.
Zastosowanie
1-Adamantylaminecan be used as a reactant to synthesize:
  • Adamantyl ureas by reacting with isocyanates in the presence of triethylamine.
  • N-(1-adamantyl)-2-chloroacetamide from chloroacetyl chloride in the presence of potassium carbonate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Zari Hooshyar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 173, 144-150 (2016-09-18)
In this study, we describe the synthesis of a new quantum dots (QDs) by embedding glutathione capped CdTe/ZnS QDs into cationic starch biopolymer (CS-GSH-CdTe/ZnS QDs). The fluorescence intensity of prepared QDs was significantly enhanced. When QDs interacted with rifampicin, the
Adsorption isotherms and ideal selectivities of hydrogen sulfide and carbon dioxide over methane for the Si-CHA zeolite: comparison of carbon dioxide and methane adsorption with the all-silica DD3R zeolite.
Maghsoudi H, et al.
Adsorption, 19(5), 1045-1053 (2013)
Uday K Sukumar et al.
Biomaterials, 218, 119342-119342 (2019-07-22)
The prognosis for glioblastoma (GBM) remains depressingly low. The biological barriers of the brain present a major challenge to achieving adequate drug concentrations for GBM therapy. To address this, we explore the potential of the nose-to-brain direct transport pathway to
Torsten Arndt et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 359(1-2), 125-131 (2005-05-26)
Amantadine (1-adamantylamine) is used for treatment of influenza, hepatitis C, parkinsonism, and multiple sclerosis. Current amantadine analysis by HPLC or gas chromatography (GC) requires a laborious sample pretreatment with extraction and/or derivatization steps. We established an LC-MS/MS method without protein
Debajit Dey et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(7), e0007548-e0007548 (2019-07-25)
Viroporins like influenza A virus M2, hepatitis C virus p7, HIV-1 Vpu and picornavirus 2B associate with host membranes, and create hydrophilic corridors, which are critical for viral entry, replication and egress. The 6K proteins from alphaviruses are conjectured to