Kluczowe dokumenty
727547
N-Methyl-1-adamantylamine
≥97.0%
Synonim(y):
1-(Methylamino)adamantane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.28
Beilstein:
2348926
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formularz
lumps
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
Klucz InChI
NZOLSRPWNVZXTK-BIBSGERRSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?