Kluczowe dokumenty
523690
3-Amino-1-adamantanol
96%
Synonim(y):
(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amine, 1-Amino-3-adamantanol, 1-Amino-3-hydroxyadamantane, 3-Amino-1-hydroxyadamantane, 3-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
mp
265 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
N[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H17NO/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(12,4-7)6-9/h7-8,12H,1-6,11H2/t7-,8+,9+,10-
Klucz InChI
DWPIPTNBOVJYAD-FIRGSJFUSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?