Merck
93749
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanediol
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1,3-Dihydroxyadamantane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
Beilstein:
7013501
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
crystals
mp
~260 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
Klucz InChI
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)