Kluczowe dokumenty
291145
N-Ethylmethylamine
97%
Synonim(y):
N-Methylethylamine, NMEA
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
8.53 psi ( 20 °C)
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
gęstość
0.688 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCNC
InChI
1S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
<-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?