Merck
386391
Sigma-Aldrich
N-Ethylisopropylamine
98%
Synonim(y):
1-Methyldiethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
Beilstein:
505952
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
gęstość
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCNC(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao Zhao et al.
Nature communications, 5, 5079-5079 (2014-10-07)
The remarkable stability of peptide nucleic acids (PNAs) towards enzymatic degradation makes this class of molecules ideal to develop as part of a diagnostic device. Here we report the development of chemically engineered PNAs for the quantitative detection of HIV