Kluczowe dokumenty
550051
N,N-Dimethylisopropylamine
≥99%
Synonim(y):
DMIPA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3905 (lit.)
bp
65.5 °C/752 mmHg (lit.)
gęstość
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)6(3)4/h5H,1-4H3
Klucz InChI
VMOWKUTXPNPTEN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-12.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-24.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)