Merck
358991
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylmethylamine
97%
Synonim(y):
N-Methyl-tert-butylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CNHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
Beilstein:
1730941
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
67-69 °C (lit.)
gęstość
0.727 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNC(C)(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2,3)6-4/h6H,1-4H3
Klucz InChI
ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-tert-Butylmethylamine may be used in the preparation of 3-benzyl-N-tert-butyl-N,3-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-6-carboxamide. N-tert-Butylmethylamine (N-Methyl-tert-butylamine) may be used in the preparation of 2-(α-N-methyl-tert-butylaminobenzyl)-1-indenone.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mobile keto allyl systems. XVI. Thermal decomposition of 2-(. alpha.-N-methyl-tert-butylaminobenzyl)-1-indenone. Deamination-rearrangement.
Murray RJ and Cromwell NH.
The Journal of Organic Chemistry, 39(26), 3939-3941 (1974)
Philippe Diaz et al.
ChemMedChem, 4(10), 1615-1629 (2009-07-29)
We recently discovered and reported a series of N-alkyl-isatin acylhydrazone derivatives that are potent cannabinoid receptor 2 (CB(2)) agonists. In an effort to improve the druglike properties of these compounds and to better understand and improve the treatment of neuropathic
Karolina Klesiewicz et al.
The Journal of antibiotics, 69(11), 825-834 (2016-03-31)
A series of 20 xanthone derivatives was synthesized and evaluated for anti-Helicobacter pylori (H. pylori) activity. Qualitative and quantitative in vitro tests using the Kirby-Bauer method (agar disc-diffusion method) were performed. The tested compounds were screened against clarithromycin- and/or metronidazole-resistant