Merck
308137
Sigma-Aldrich
N-Methylpropylamine
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
tw
61-63 °C (lit.)
gęstość
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCNC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4-5-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The NMR spectra of N-methylpropylamine coordinated to the paramagnetic 11-tungstocobalto(II)silicate anion (SiW11Co) in dimethylsulfoxide-d6 was studied.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-25.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H NMR spectra of some amines coordinated to the paramagnetic polyoxometalate,[SiW 11 Co II O 39] 6
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 1145-1148 null
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column