Merck
518824
Sigma-Aldrich
N-Methyldipropylamine
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)2NCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
gęstość
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
38.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
3.33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Vanderveen JR, et al.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)