Kluczowe dokumenty
256226
N,N-Dimethyloctylamine
95%
Synonim(y):
1-(Dimethylamino)octane, N-Octyldimethylamine, Adma 8, DMOA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.8 mmHg ( 25 °C)
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C10H23N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- as ion-pairing agent in quantitative estimation of thiazinamium methylsulphate in a pharmaceutical preparation by HPLC
- as counterion in mobile phase for separation of tetracycline, tetracycline analogs and their potential impurities by reversed-phase ion-pair chromatography
- as mobile phase in direct resolution and quantitation of (R)- and (S)-disopyramide in human plasma
- in study of chiral separations by complexation with proteins in capillary zone electrophoresis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?