Kluczowe dokumenty
263710
4-(Methylamino)butyric acid hydrochloride
99%
Synonim(y):
Chlorowodorek kwasu 4-(metyloamino)butanowego
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NH(CH2)3CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
124-126 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].CNCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
Klucz InChI
JMLHQRQZCMCQNJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Prashanth Srinivasan et al.
Nature communications, 10(1), 3634-3634 (2019-08-14)
Tropane alkaloids (TAs) are a class of phytochemicals produced by plants of the nightshade family used for treating diverse neurological disorders. Here, we demonstrate de novo production of tropine, a key intermediate in the biosynthetic pathway of medicinal TAs such
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
263710-100G | 4061832594149 |
263710-25G | 4061832594156 |