Merck
263737
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
3-Carboxy-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride, 4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2N(CH2)3CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride, 98%
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
153-155 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
Klucz InChI
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride also known as 4-(dimethylamino)butanoic acid hydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)