Kluczowe dokumenty
40061
Supelco
N-Nitrosodi-n-propylamine solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(N=O)(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
YLKFDHTUAUWZPQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N-Nitrosodi-n-propylamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III200-III201 (2004-01-01)
Metabolism of carcinogenic amino derivatives in various species and DNA alkylation by their metabolites.
H A Schut et al.
Drug metabolism reviews, 15(4), 753-839 (1984-01-01)
S Itoh et al.
Mutation research, 444(2), 309-319 (1999-10-16)
The mutagenic and clastogenic effects of N-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) in lacZ transgenic mice (MutaMouse) were investigated as a part of the second collaborative study of the transgenic mouse mutation assay by a subgroup of the Mammalian Mutagenesis Study Group, a suborganization
N-Nitrosamines (15 listings): N-Nitrosodi-n-propylamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 310-311 (2011-08-24)
H Yamazaki et al.
Mutation research, 144(3), 197-202 (1985-11-01)
The genotoxicity of N-nitrosodipropylamine, 8 of its oxidized derivatives and N-nitroso-2,6-dimethylmorpholine was examined in the hepatocyte primary culture (HPC)/DNA repair test. Nine N-nitrosamines which are known to be carcinogenic and mutagenic were clearly positive in the HPC/DNA-repair test. N-Nitroso(2,3-dihydroxypropyl) (2-hydroxypropyl)amine