Kluczowe dokumenty
48670
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA TO-7
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
Klucz InChI
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?