Merck
591068
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodimethylamine-d6
98 atom % D
Synonim(y):
Deuterated N-nitrosodimethylamine, Dimethylnitrosamine-d6, NDMA-d6
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2NNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
gęstość
1.086 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hao Dong et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 82-88 (2015-11-01)
A sensitive gas chromatography-mass spectrometry method was established for the simultaneous determination of thirteen N-nitrosamines (NAs) in skin care cosmetics. The cosmetics samples were firstly dispersed by water and subsequently extracted and purified using salting out-acetonitrile homogeneous extraction method. Finally
Produkty
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje opartą na LC-MS analizę ilościową znanych zanieczyszczeń nitrozoaminowych zgodnie z procedurami 1 i 3 podanymi w rozdziale ogólnym USP <1469>.